Ekstraksjonspatron for fast fase, LiChrolut®
Leverandør: Merck
1.02014.0001 1.02023.0001 1.02122.0001 1.19687.0001 1.19847.0001 1.19849.0001 1.19855.0001 1.19127.0001
1.02014.0001EA 2950 NOK
1.02014.0001 1.02023.0001 1.02122.0001 1.19687.0001 1.19847.0001 1.19849.0001 1.19855.0001 1.19127.0001
Ekstraksjonspatron for fast fase, LiChrolut®
Kromatografikolonner
De solide faseekstraksjonspatronene (SPE) og tilbehøret LiChrolut® er produsert i henhold til de høyeste standardene. Alle SPE-patronene i listen nedenfor er i polypropylen hvis ikke annet er oppgitt. De er kompatible med alle automatiserte SPE-instrumenter og roboter. Tre viktige kriterier er nøye kontrollert.
  • Reproduserbarhet mellom partiene - hver enkelt sorbent er testet på kapasitet for polare og ikke-polare forbindelser
  • Eliminering av finandeler - sorbenter har en smal partikkelstørrelsedistribusjon med praktisk talt ingen finandeler
  • Kontaminering -