Celleskraper, Falcon®
Leverandør: Corning
353085 353086 353087 353089
734-0385EA 4575 NOK
734-0385 734-0386 734-0387 734-1111
Celleskraper, Falcon®
Celleskrapere
PS-håndtak, TPE-blad. Utformet for å gi maksimal tilgang til vekstoverflatene til en rekke forskjellige dyrkingsbeholdere.
  • Kryssribbet PS-håndtak gir et bedre grep som gir bedre kontroll under skraping av celler
  • Det svært bøyelige TPE-bladet kan dreies i flere ulike vinkler for fjerning av celler fra hele vekstoverflaten
Bestillingsinformasjon: Supplied individually wrapped in peel-open packages.