VWR®, Spreaders, Triangle Shaped, Disposable
Leverandør: VWR Collection
612-2687EA 810 NOK
612-2687 612-2688 612-2689 612-2690
VWR®, Spreaders, Triangle Shaped, Disposable
Utstryksspatler Celleutstryksspatler
PP, steril eller ikke-steril. Praktiske og rimelige. Disse celleutstrykerne er laget for å forenkle arbeid med bakteriekulturer. Med en helt glatt, avrundet overflate, uten skarpe kanter og ufullkommenheter. Dermed kan selv flytende prøver strykes jevnt ut på overflaten av agarplater uten at mediet uthules eller kuttes.
  • Kan autoklaveres og brukes på nytt
  • Bredde: 30 mm (Blå) / 60 mm (Gul)