VWR®, Utstryksspatel, T-form
Leverandør: VWR Collection
612-2651EA 3175 NOK
612-2651 612-2652 612-2653
VWR®, Utstryksspatel, T-form
Utstryksspatler Celleutstryksspatler
PS, sterile. Laget for spredning og dispergering av væsker på overflaten av agarkulturplater. Brukes til bakterietelling (CFU-platetelling) av vannprøver, melkeprøver og andre væskeprøver.
  • Glatte, avrundede flater som hindrer kutting og uthuling av agaren
  • T-formen sikrer jevnt trykk ved spredning