VWR®, Inoculating Loops and Needles, Disposable
Leverandør: VWR Collection
612-9351EA 0 NOK
612-9351 612-9358
VWR®, Inoculating Loops and Needles, Disposable
Utstryksspatler Podeøser og Podenåler
PS, sterile. Disse podeøsene sikrer konsistent fukting og fullstendig væskeoverføring. Øsene er stive eller bøyelige og har glatte kanter for å hindre uthuling av medieoverflaten.
  • Gammasterilisert
  • Fargekodet
  • Sekskantet skaft, enkle å bruke
Leveringsinformasjon: Leveres med et kalibreringssertifikat i hver eske.