Podeøsehåndtak
Leverandør: Copan
K44 K45 K46 K47
612-2683EA 615 NOK
612-2683 612-2684 612-2685 612-2686
Podeøsehåndtak
Dissekere og inokulere løkke- og nåleholdere
Håndtak i lett aluminium eller tyngre, nikkelbelagt messing. Skaftene på håndtakene er PVC-isolert. Både aluminiums- og messinghåndtakene fås i størrelsene 150 mm og 175 mm.
Forpakning: Øsehåndtakene bestilles separat.