Klemmer
Leverandør: BOCHEM
5461 5462 5463
241-7188EA 515 NOK
241-7188 241-7189 241-7190
Klemmer
Klemmer Universalklemmer
Formbart støpejern, forkrommet.
  • Kjevene har korkinnsatser for å beskytte fastklemte gjenstander
  • Uten bosshead for å feste til stående
  • Vingeskruer for rask og enkel fastspenning
DIN 12894
Sertifiseringer: DIN 12894