Klemmer
Leverandør: USBECK Laborgeräte
2540 2550 2560 2570
241-7314EA 260 NOK
241-7314 241-7315 241-7316 241-0254
Klemmer
Klemmer Universalklemmer
Sink støpt, pulverlakkert.
  • Klemmenes kjever er dekket med korklag for å beskytte de fastklemte gjenstandene
  • Uten bosshead for å feste til stående
  • Med vingeskruer for rask enkel oppspenning