VWR®, Klemmer
Leverandør: VWR Collection
241-0023EA 2325 NOK
241-0023 241-0037
VWR®, Klemmer
Klemmer Universalklemmer
Rustfritt stål. Robuste klemmer som er enkle å bruke.
  • Kjever som kan justeres uavhengig av hverandre Kjevehøyde 16 og 25 mm
  • Med to riflede skruer for uavhengig justering av de to klemmeklørne