Klemmer, med tre klør
Leverandør: USBECK Laborgeräte
2800 2801 2802
241-7431EA 255 NOK
241-7431 241-7432 241-7433
Klemmer, med tre klør
Klemmer Universalklemmer
Formstøpt sink, pulverbelagt.
  • Klørne på klemmene er dekket med et plastbelegg som beskytter gjenstandene som holdes
  • Uten dobbelmuffe for låsing til stativet
  • Med vingeskruer for rask og enkel festing