Byretteholder
Leverandør: USBECK Laborgeräte
2841 2842
241-7451EA 520 NOK
241-7451 241-7452
Byretteholder
Klemmer Universalklemmer
Sink, formstøpt, nikkelbelagt. Enkel og sikker fastklemming av byretter.
  • Med muffe for festing til stativstenger
  • Spennvidde 0 - 40 mm
  • Klemmeklør med plastbelegg som beskytter byretter