Byretteholder
Leverandør: USBECK Laborgeräte
2861 2862
241-7461EA 740 NOK
241-7461 241-7462
Byretteholder
Klemmer Universalklemmer
Aluminium, formstøpt. Enkel og sikker fastklemming av byretter.
  • Med dobbelmuffe for festing til stativstenger
  • Klemmeåpning 0 - 20 mm
  • Med valseholdere