VWR®, Klemmer
Leverandør: VWR Collection
241-0013EA 6550 NOK
241-0013 241-0020
VWR®, Klemmer
Klemmer Universalklemmer
Laboral aluminiumslegering.
  • Runde kjever dekket av vinyl for å beskytte fastklemte gjenstander
  • En lettvirkende riflet skrue for sikring