Kolonneklemme uten muffe
Leverandør: USBECK Laborgeräte
2830 2831 2832
241-2016EA 1050 NOK
241-2016 241-7416 241-0261
Kolonneklemme uten muffe
Klemmer Universalklemmer
Sink, formstøpt, nikkelbelagt. For festing av begre, kolber, reaksjonsbeholdere etc.
  • Med korkbelagte klør
  • Justerbart, gummifôret kjede
  • Uten muffe