Klemmer for normalslip
Leverandør: WITEG LABORTECHNIK GMBH
0.131.310 0.131.312 0.131.314 0.131.319 0.131.324 0.131.329 0.131.345
201-7101EA 125 NOK
201-7101 201-7102 201-7103 201-7104 201-7105 201-7106 201-7109
Klemmer for normalslip
Klemmer Klemmer til NS slip
POM, farget. For fast og sikker montering av normalslipninger. Disse klemmene er laget av plast for å unngå oppskraping av glasset, noe som ofte skjer med tradisjonelle metallklemmer.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig opptil 150 °C
  • Robust, enkel å sette på og fjerne