VWR®, Klips for koniske standardslip
Leverandør: VWR Collection
232-0053EA 115 NOK
232-0053 232-0054 232-0055 232-0056 232-0057 232-0058
VWR®, Klips for koniske standardslip
Klemmer Klemmer til NS slip
PTFE, innvendig stålfjær. Svært stabil, sikker og slitesterk, brukervennlig.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig fra –200 til 280 °C