Klips for standard jordfuger
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01103514 01103529 01103519 01103524 01103545 01103599
201-1079EA 425 NOK
201-1079 201-1082 201-1080 201-1081 201-1083 201-1084
Klips for standard jordfuger
Klemmer Klemmer til NS slip
Nikkel-krom stål. For koniske jordforbindelser.
  • Rask, enkel montering og demontering
  • Meget god termisk motstand, god kjemisk motstand
Bestillingsinformasjon: Valgfrie festeskruer er tilgjengelige.