Slangeklemme, Hoffmann
Leverandør: USBECK Laborgeräte
5510 5511 5512 5513 5514 5515 5516 5520 5521 5522
229-0341EA 150 NOK
229-0341 229-0342 229-0343 229-0344 229-0345 229-0346 229-0350 229-0347 229-0348 229-0349
Slangeklemme, Hoffmann
Klemmer Slangeklemmer
Forniklet messing. For å regulere eller stoppe væskestrømmen i slangetilkoblinger.
  • Svingbar underdel
  • Svært god temperaturbestandighet
  • Standardmodellen har en riflet skrue, og den ekstra sterke modellen har en strupeventil
  • Enkel rengjøring
Bestillingsinformasjon: Målene gjelder innvendig bredde