Slangeklemme, PVDF, LaboPlast®
Leverandør: BURKLE
8619-0104 8619-0102 8619-0202 8619-0206 8619-0154 8619-0155 8619-0105 8619-0106 8619-0152 8619-0156 8619-0205 8619-0204
229-0608EA 775 NOK
229-0608 229-0607 229-0613 229-0616 229-0618 229-0611 229-0609 229-0610 229-0617 229-0612 229-0615 229-0614
Slangeklemme, PVDF, LaboPlast®
Klemmer Slangeklemmer
PVDF og aluminium med klemme av galvanisert stålkrok. Med mikrojusteringsskruen kan væskestrømmen finjusteres eller stoppes fullstendig. Klemmen kan åpnes i en hvilken som helst posisjon uten av- eller påskruing.
  • Varmebestandig opp til 140 °C
  • For slanger med ytre diameter fra 1 til 20 mm
  • Fås i fire farger