Skrulokk, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
292400806 292401108 292401305 292401905 292402807
201-0000EA 445 NOK
201-0000 201-0001 201-0002 201-0003 201-0004
Skrulokk, DURAN®
Lokk Flaskelokk
PBT, rød, med PTFE-belagte pakning.
  • For DIN GL-gjenger
  • Varmebestandig opptil 180 °C
  • Kan autoklaveres og steriliseres med varmluft