Skrulokk, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
292391907 292392809 293382884 292391307 293382802 293382868
217-9209EA 470 NOK
217-9209 217-9212 215-1429 217-9208 215-1427 215-1428
Skrulokk, DURAN®
Lokk Flaskelokk
PP, farget, med kanttetting.
  • GL-gjenger
  • Varmebestandig opptil 140 °C
  • Kan autoklaveres