Skrukorker for kvadratiske flasker, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
293031901 293032803 293033208 293033508 293011908 293012801 293021909
217-9204EA 190 NOK
217-9204 217-9205 217-9206 217-9207 217-9200 217-9201 217-9202
Skrukorker for kvadratiske flasker, DURAN®
Lokk Flaskelokk
PP, rød eller blå.
  • Standardkorker, blå, med låsering for flasker med liten eller stor åpning
  • Sikkerhetskorker med ventil (ventilhetten åpnes med overtrykk på 0,1 bar) for flasker med liten åpning
  • Svært god kjemisk resistens og svært temperaturbestandig, lekkasjesikker
Sabotasjesikre korker for kvadratiske flasker med liten og stor åpning og DIN-gjenge.