Aluminiumsflasker, SYSTEM PLUS® 32
Leverandør: TOURNAIRE-EMBALLAGE
6951S2 5076S1 4934S1 5374S1 6952S2 7133S1 7136S1 5077S1 5240S1 5243S1 6461S1
215-2949EA 58150 NOK
215-2949 TOUR5076S1 215-2945 215-3259 TOUR6952S2 TOUR7133S1 TOUR7136S1 TOUR5077S1 TOUR5240S1 TOUR5243S1 TOUR6461S1
Aluminiumsflasker, SYSTEM PLUS® 32
Flasker Metallflasker
Ren aluminium.
  • Uknuselig, luktfri
  • Svært temperaturbestandig
  • Lekkasjesikker med sabotasjesikker skrukork (må bestilles separat)
  • UN-godkjent
Egnet for oppbevaring og transport av svært aggressive væsker.