Flasker, smal hals, rektangulær, PVC, med gjenger
Leverandør: Kautex
310-71490 310-71106 310-71107
215-3386EA 30 NOK
215-3386 215-3387 215-3388
Flasker, smal hals, rektangulær, PVC, med gjenger
Flasker Plastflasker
PVC, rectangular, transparent.
  • Crystal clear
  • Secure grip
  • Leakproof
  • Suitable for food
  • Halal certified
Crystal clear presentation of contents, with ribbed sides for secure grip.