Skrulokk, med slangetilkobling, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
2162-0830 2162-0831 2162-0531
216-8912EA 1225 NOK
216-8912 216-8913 216-8911
Skrulokk, med slangetilkobling, Nalgene®
Lokk Flaskelokk
PP, hvit med TPE- pakking og TPE-lokk.
  • Passer til alle store Nalgene®- flasker med skrulokk på 53 mm (53B) eller 83 mm (83B)
  • For lokkstørrelse 83B, velg mellom slange på 6.3 mm eller 12.7 mm
  • Kan autoklaveres
Skrulokk for steril flytende overføring av næringsmedier, biologiske reagenser, rent vann og kjemikalier. For bruksområder som krever anvendelse av bioreaktorer og gjæringssystemer.
Leveringsinformasjon: I tillegg til lokket inkluderer også platinabehandlede Nalgene®-silikonslanger for oppsuging og dispensering.