Flasker, vid munn, rektakngulær
Leverandør: MELLERUD PLAST EMBALLATOR
48E0100410 130401-250 130401-500 130732-500 48E0050410 48E0050500 48E0025410
215-3075EA 48 NOK
215-3075 215-1839 215-1840 215-1855 215-2340 215-2349 215-2339
Flasker, vid munn, rektakngulær
Flasker Plastflasker
HDPE, naturfarget, med skrulokk.
  • God kjemikaliebestandighet
  • med skrukork (1000 ml modell uten skrukork)
Ideell for oppsamling og oppbevaring av flytende og tørre stoffer.