Forkle, kulderesistent, Cryo-Apron®
Leverandør: TEMPSHIELD
CA48 CA36 CA42 CA54 CI-A42 P-CA36
113-2602EA 6250 NOK
113-2602 113-2600 113-2601 113-2603 113-1599 TEMPP-CA36
Forkle, kulderesistent, Cryo-Apron®
Arbeidstøy
Cryo-Aprons®-forklær er isolert med flere lag og er utformet for å beskytte overkroppen og beina ved kontakt med svært kalde overflater,ved kryoarbeid og mot sprut.
  • Bakmaterialet er et annet lag Taslan-nylon, som er behandlet for å gi en slitesterk, vanntett overflate
  • Beskytter mot temperaturer fra −160 til +150 °C.
  • Tilpasset med justerbare bånd og hurtigfester ved halsen og midjen
Ideelt for arbeid i svært kalde miljøer, med tørris, flytende nitrogen (gassfase) eller for arbeid med autoklaver. Forkleet er isolert med en membran som er laminert til den innvendige overflaten. Et fleksibelt uvevd bomullslerret er festet til hver side.
EN 511; Cat. III
Sertifiseringer: EN 511; Cat. III