VWR®, Laboratoriefrakker, PP, engangs, elastiske ved håndleddene
Leverandør: VWR Collection
113-8271EA 1600 NOK
113-8271 113-8272 113-8273 113-8274
VWR®, Laboratoriefrakker, PP, engangs, elastiske ved håndleddene
Engangsplagg
Laboratoriefrakker til engangsbruk, laget av ikke-vevd PP, skrå krage og to lommer. Ideelle til ikke-kritiske bruksområder.
  • Bound seams
  • Elasticated wrist
  • Press stud fastening or zip closure (113-8271)
  • Two pockets
Lengde: 1020 mm, 870 mm (ermer)
Tetthet: 40 g/m²
Farge: Hvit