VWR®, Laboratoriefrakker, PP, til engangsbruk
Leverandør: VWR Collection
113-8276EA 2025 NOK
113-8276 113-8277 113-8275
VWR®, Laboratoriefrakker, PP, til engangsbruk
Engangsplagg
Engangs laboratoriefrakker laget av ikke-vevd PP, avsmalnende krage og én brystlomme. Ideell for ikke-kritiske bruksområder.
  • Bundne sømmer
  • Rett håndledd
  • Trykkknappfeste
  • En lomme
Lengde: 1020 mm, 870 mm (ermer)
Tetthet: 40 g/m²
Farge: Hvit