Renroms ansiktsmasker, Kimtech™ M3, PE/BiCoSof™
Leverandør: KIMBERLY CLARK
62484 62465 62466 62466
111-0151EA 4300 NOK
111-0151 111-0050 113-0344 TECO62466
Renroms ansiktsmasker, Kimtech™ M3, PE/BiCoSof™
Masker Munnbind, renrom
Maskene i fold-stil har myke bånd og et helt lukket bøyelig nesestykke.
  • Ytre lag av porøs PE-film beskytter mot forurensning
  • Utmerket pusteevne med filtrering på ≥99 % ved 0,5 µm
  • Innside laget av hvit BiCoSof™ og helt lukket, myk, formbar nesestykke i aluminium
Egnet for renrom i klasse 10, ISO 4, M2.5.
Forpakning: 50 per pose, 6 eller 10 poser per boks.