Renroms ansiktsmasker, Kimtech™ M3, PE
Leverandør: KIMBERLY CLARK
62470_B 62483 62467 62494 62470
113-0345EA 3275 NOK
113-0345 113-0347 111-9008 111-0365 113-8201
Renroms ansiktsmasker, Kimtech™ M3, PE
Masker Munnbind, renrom
Sterile gammabestrålte ansiktsmasker egnet for bruk i klasse 1, ISO 3, M1.5 miljøer.
  • Ytre lag av pustende PE-film beskytter mot forurensning
  • Sterile polyesterbindinger og polyesterfiltermedier
  • Bakteriefiltreringseffektivitet på ≥89 % og partikkelfiltreringseffektivitet på ≥90 %
Forpakning: Individuelt pakket. Pakkene er doble poser.