VWR®, Skoovertrekk, LDPE/LLDPE
Leverandør: VWR Collection
113-8281EA 150 NOK
113-8281 113-8284
VWR®, Skoovertrekk, LDPE/LLDPE
Engangsplagg
Shoe covers made from CPE, a mixture of 65% Low Density PE (LDPE) and 35% Linear Low Density PE (LLDPE).
  • Repellent against moisture and dirt
  • No seam under the foot
L×H: 410×150 mm
* One size fits all
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Kjønn
Antrekksapplikasjoner Laboratory