Kjeledress, kjemisk resistente, Tyvek® 500 Industry
Leverandør: DuPont
TYCCF5SWHSM010 TYCCF5SWHMD010 TYCCF5SWHLG010 TYCCF5SWHXL010 TYCCF5SWH2X010 TYCCF5SWH3X010
113-3853EA 5000 NOK
113-3853 113-3854 113-3855 113-3856 113-3857 113-9700
Kjeledress, kjemisk resistente, Tyvek® 500 Industry
Engangsplagg
Disse Tyvek®-overallene er sammensatt av flashspunnet polyetylen med høy tetthet, og gir en ideell balanse mellom beskyttelse, holdbarhet og komfort. Tyvek® er gjennomtrengelig for både luft og vanndamp, men avviser likevel vannbaserte væsker og aerosoler. Den tilbyr en utmerket barriere mot fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse).
  • Ultralavt lostoff
  • Krage, elastiske håndledd, midje og ankler
  • Tyvek® glidelås og glidelåsklaff for forbedret beskyttelse
  • Kile for forbedret passform
  • Syede innvendige sømmer for å redusere forurensning fra innsiden til utsiden av plagget
  • Robust men likevel lett overall (<180 g per plagg)
Farge: Hvit.
Tetthet: 41 g/m²
Type 5/6, EN 1149, EN 1073-2; Cat. III
Sertifiseringer: Type 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2; Cat. III.(EU) 2016/425.
Forpakning: Pakket separat med størrelsesetikett på hver pose.