Kjeledress, Monotex®, PP
Leverandør: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
30733-00 30734-00 30735-00
114-3425EA 54 NOK
114-3425 114-3426 114-3427
Kjeledress, Monotex®, PP
Engangsplagg
Kjeledressen er laget av 100% PP og sikrer beskyttelse mot grove, ikke-aggressive og ikke-giftige skitt- og støvpartikler. Den har hette med strikk, glidelås med beskyttelsesklaff, strikk rundt håndledd og ankler.
  • Komfortabelt materiale som puster
  • Ideell som besøkskjeledress
  • Må ikke brukes i farlige områder
Farge: Hvit
Sertifiseringer: Art. I
Forpakning: Individually packed.