VWR®, Kjeledress, PP, med hette
Leverandør: VWR Collection
113-8261EA 2250 NOK
113-8261 113-8262 113-8263 113-8264 113-8293
VWR®, Kjeledress, PP, med hette
Engangsplagg
Kjeledress laget av ikke-vevd PP. Ideell for ikke-kritiske bruksområder.
  • Hette, lange ermer og ben
  • Strikk i midjen, ved håndledd og ved ankler
  • Forseglede sømmer og glidelåslukking
Tetthet: 40 g/m²
Farge: Hvit
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Kjønn
Antrekksapplikasjoner General Purpose,Industrial
Weight 40 g/m²