Destillasjonskolonner, Vigreux
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05130201 05130303 05130304 05130503 05130504 05130301
201-3216EA 1100 NOK
201-3216 201-0351 201-3215 201-1001 201-1173 201-1000
Destillasjonskolonner, Vigreux
Destillasjonsutstyr Destillasjonskolonner
DURAN®, borosilikatglass 3.3, klar.
  • Meget god kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturmotstand
  • Minimal termisk ekspansjon gir relativt høy motstand mot temperaturendringer
Luftkjølt fraksjoneringskolonne med vekslende horisontale og skråstilte fordypninger.