Kapillærkolonne, BPX5
Leverandør: Trajan Scientific and Medical
568-0129EA 15550 NOK
568-0129 568-0107 558-0135 568-0105 558-0116 568-0106 558-0117 568-0103 SGEA054101SG32 558-0118 568-0368 568-0126 568-0101 568-0102 568-0000 568-0121 558-0131 558-0132 558-0133 558-0111 558-0319 568-0109 558-0124 568-0119 558-0125 568-0117 558-0248 558-0127 568-0114 558-0129 568-0112 568-0113 568-0110 568-0111 558-0320 558-0123 558-0321
Kapillærkolonne, BPX5
Kromatografikolonner
Egnet for sporanalyse av sprøytemidler, narkotika, hydrokarboner og fenoler. BPX5-fasen er svært robust og egner seg for over 80% av alle rutineanalysene som utføres av kromatografer.
5% polysilfenylen-siloksan.
Maks. temperatur: 370 °C
Egnet erstatning for: CP-Sil 8CB, DB-5, DB-5.625 XTI-5, DB-5MS, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, MDN-5S, Rtx-5ms, SPB-5 og Ultra-2, VB-5, ZB-5, VF-5MS.