HPLC-kolonner, Purospher®
Leverandør: Merck
1.50141.0001 1.50142.0001 1.50144.0001 1.50167.0001 1.50168.0001 1.50169.0001 1.50798.0001 1.50799.0001 1.51384.0001
1.50141.0001EA 5670 NOK
1.50141.0001 1.50142.0001 1.50144.0001 1.50167.0001 1.50168.0001 1.50169.0001 1.50798.0001 1.50799.0001 1.51384.0001
HPLC-kolonner, Purospher®
Kromatografikolonner
Purospher® RP-18 er utviklet for separasjon av problematiske basiske forbindelser med enkle nøytrale eluenter. I tillegg kan Purospher® RP-18 brukes til separasjon av hydrofile forbindelser med en vannholdig mobilfase. Purospher® RP-18 er basert på en metallfri silika med høy renhetsgrad. Flertrinns kjemisk modifisering og deaktivering av overflaten og de polare endestykkene gir en eluering av basiske og chelatdannende forbindelser uten haledannelse. Purospher® RP-18 er ikke egnet for separasjon av sure forbindelser. Den gode kjemiske stabiliteten til Purospher® RP-18 gjør at det kan brukes mobilfase-forhold ved pH 8 for en lengre periode.
Purospher® RP-18e er en allsidig HPLC-kolonne med høy renhetsgrad som gir svært bra toppformer. Den er utviklet for både separasjon av basiske forbindelser med enkle nøytrale eluenter og for eluering av svært sure forbindelser. Utmerket separasjon på kortere tid med svært god toppsymmetri sparer tid og penger. Purospher® RP-18 med endestykke har svært bra balanserte kromatografiske egenskaper, den gir derfor bedre separasjon av komplekse prøver med enklere, nøytrale eluenter. Den gode kjemiske stabiliteten til Purospher® RP-18 med endestykke gjør at det kan brukes mobilfase-forhold ved pH 8 for en lengre periode.
These LiChroCART® cartridges require part number 1.51486.0001 manu-CART® cartridge column holder, which can be used to hold one cartridge column with or without a 4×4 mm guard column.