HPLC-kolonner, LiChrospher®
Leverandør: Merck
1.50148.0001 1.50149.0001 1.50154.0001 1.50155.0001 1.50156.0001 1.50158.0001 1.50159.0001 1.50316.0001 1.50329.0001 1.50377.0001 1.50477.0001 1.50734.0001 1.50742.0001 1.50820.0001 1.50822.0001 1.50823.0001 1.50824.0001 1.50825.0001 1.50826.0001 1.50827.0001 1.50828.0001 1.50829.0001 1.50830.0001 1.50832.0001 1.50833.0001 1.50834.0001 1.50836.0001 1.50837.0001 1.50838.0001 1.50839.0001 1.50840.0001 1.50842.0001 1.50843.0001 1.50845.0001 1.50847.0001 1.50848.0001 1.50858.0001 1.50892.0001 1.50930.0001 1.50931.0001 1.50936.0001 1.50937.0001 1.50942.0001 1.50943.0001 1.50945.0001 1.50955.0001 1.50956.0001 1.50957.0001 1.50958.0001 1.50959.0001 1.50960.0001 1.50961.0001 1.50962.0001 1.50963.0001 1.50981.0001 1.50982.0001 1.50983.0001 1.50984.0001 1.50987.0001 1.50993.0001 1.50995.0001 1.50549.0001 1.50550.0001 1.50573.0001 1.50574.0001 1.50575.0001 1.50578.0001 1.50579.0001 1.50580.0001 1.50581.0001 1.50582.0001 1.50583.0001 1.50636.0001 1.50547.0001 1.50641.0001 1.50642.0001 1.50545.0001 1.50546.0001 1.50600.0001 1.50601.0001 1.50602.0001 1.50603.0001 1.50604.0001 1.50605.0001 1.50635.0001 1.50638.0001 1.50639.0001 1.50641.1003 1.50823.1003 1.50833.1003 1.50155.1003 1.50600.1003 1.50602.1003 1.50640.1003 1.50154.1003 1.50159.1003 1.50545.1003 1.50377.1003 1.50477.1003 1.50573.1003 1.50574.1003
1.50148.0001EA 5170 NOK
1.50148.0001 1.50149.0001 1.50154.0001 1.50155.0001 1.50156.0001 1.50158.0001 1.50159.0001 1.50316.0001 1.50329.0001 1.50377.0001 1.50477.0001 1.50734.0001 1.50742.0001 1.50820.0001 1.50822.0001 1.50823.0001 1.50824.0001 1.50825.0001 1.50826.0001 1.50827.0001 1.50828.0001 1.50829.0001 1.50830.0001 1.50832.0001 1.50833.0001 1.50834.0001 1.50836.0001 1.50837.0001 1.50838.0001 1.50839.0001 1.50840.0001 1.50842.0001 1.50843.0001 1.50845.0001 1.50847.0001 1.50848.0001 1.50858.0001 1.50892.0001 1.50930.0001 1.50931.0001 1.50936.0001 1.50937.0001 1.50942.0001 1.50943.0001 1.50945.0001 1.50955.0001 1.50956.0001 1.50957.0001 1.50958.0001 1.50959.0001 1.50960.0001 1.50961.0001 1.50962.0001 1.50963.0001 1.50981.0001 1.50982.0001 1.50983.0001 1.50984.0001 1.50987.0001 1.50993.0001 1.50995.0001 1.50549.0001 1.50550.0001 1.50573.0001 1.50574.0001 1.50575.0001 1.50578.0001 1.50579.0001 1.50580.0001 1.50581.0001 1.50582.0001 1.50583.0001 1.50636.0001 1.50547.0001 1.50641.0001 1.50642.0001 1.50545.0001 1.50546.0001 1.50600.0001 1.50601.0001 1.50602.0001 1.50603.0001 1.50604.0001 1.50605.0001 1.50635.0001 1.50638.0001 1.50639.0001 1.50641.1003 1.50823.1003 1.50833.1003 1.50155.1003 1.50600.1003 1.50602.1003 1.50640.1003 1.50154.1003 1.50159.1003 1.50545.1003 1.50377.1003 1.50477.1003 1.50573.1003 1.50574.1003
HPLC-kolonner, LiChrospher®
Kromatografikolonner
LiChrospher® er Mercks pålitelige og allsidige kuleformede silika som produseres på tradisjonelt vis. LiChrospher® er tilgjengelig i ulike variasjoner.
LiChrospher® Si 60 og Si 100 er allsidige HPLC kuleformede silikasorbenter for normal fase-kromatografi.
LiChrospher® CN har polare og hydrofobe egenskaper og kan dermed brukes som et mindre polart alternativ til LiChrospher® Si 60 for bruksområder ved normal fase, eller som et mindre hydrofobt alternativ til LiChrospher® RP-8 for bruksområder ved omvendt fase. I tillegg gjør muligheten for selektivt ladede interaksjoner den enda merMore Product Information