HPLC-kolonner, LiChrosorb®
Leverandør: Merck
1.50318.0001 1.50332.0001 1.50333.0001 1.50334.0001 1.50388.0001 1.50432.0001 1.50433.0001 1.51343.0001 1.51345.0001 1.51349.0001 1.51351.0001 1.51353.0001 1.51354.0001 1.51355.0001 1.51356.0001 1.51902.0001 1.51903.0001
1.50318.0001EA 9340 NOK
1.50318.0001 1.50332.0001 1.50333.0001 1.50334.0001 1.50388.0001 1.50432.0001 1.50433.0001 1.51343.0001 1.51345.0001 1.51349.0001 1.51351.0001 1.51353.0001 1.51354.0001 1.51355.0001 1.51356.0001 1.51902.0001 1.51903.0001
HPLC-kolonner, LiChrosorb®
Kromatografikolonner
LiChrosorb® er et av de beste HPLC-pakkematerialene. Det er en fullstendig porøs silikagel med uregelmessige partikler som er produsert med porestørrelser på 60 og 100 Å. LiChrosorb® HPLC-kolonner er tilgjengelig som en patron som krever endestykker, eller som en komplett kolonne med endestykker.flergangs.
Hvis det kreves beskyttelseskolonner, bruker du LiChrospher®-beskyttelsespatroner som er oppført i LiChrospher®-delen