HPLC-kolonne, preparativ skala, Chromolith® Prep
Leverandør: Merck
1.25251.0001 1.52016.0001 1.52015.0001 1.52011.0001 1.52036.0001
1.25251.0001EA 0 NOK
1.25251.0001 1.52016.0001 1.52015.0001 1.52011.0001 1.52036.0001
HPLC-kolonne, preparativ skala, Chromolith® Prep
Kromatografikolonner
Chromolith® Prep monolittiske stasjonære faser er nye ultra-rene silika-faser som får sine spesielle egenskaper fra en bimodal porestruktur. Denne strukturen er en egenskap ved en ny 'Sol-Gel'-teknologi og består av makroporer og mesoporer. Mesoporene med en gjennomsnittlig diameter på 12 nm danner den fine porøse strukturen inne i kolonnen og skaper et svært stort overflateområde der adsorpsjonen av målforbindelsene foregår.
De store makroporene, med porediatemere fra 3 µm, danner et tett nettverk av porer og gir en høy gjennomstrømningshastighet takket være lav motstandsfaktor. DetteMore Product Information