HPLC-kolonner, omvendt fase, Asahipak ODP-40, ODP-50, C4P-50 og C8P-50
Leverandør: Resonac
F7620004 F7620002 F6710003 F6710022 F6710001 F7620003 F7620001 F7620009 F6710023 F6713001 F7620008
554-0884EA 12250 NOK
554-0884 554-0886 554-2430 554-0888 554-0889 554-0885 554-0887 554-0883 554-2432 554-2433 554-2435
HPLC-kolonner, omvendt fase, Asahipak ODP-40, ODP-50, C4P-50 og C8P-50
Kromatografikolonner
Polymerbaserte aminokolonner som innlemmer en aminogruppe i gelen basert på polyvinylalkohol. Passer for analyse av sakkarider i normal fase C18 (oktadecyl) og C8 (oktyl): for farmasøytiske produkter og metabolitter som er oppløselige i fysiologiske væsker.
  • Polaritet: ODP
  • ODP-40 (partikkelstørrelse: 4 µm), forbedret versjon av ODP-50 (partikkelstørrelse: 5 µm)