Baktrykkregulator
Leverandør: JOUR RESEARCH (VICI)
JR-BPR2 JR-BPR1 JR-BPR3
JOURJR-BPR2EA 5700 NOK
JOURJR-BPR2 554-1492 JOURJR-BPR3
Baktrykkregulator
Ventiler Tilbakeslagsventiler
Denne regulatoren monteres på detektorens avløpsledning og forhindrer at det dannes bobler i flytcellen under avgassing. Den har et justerbart baktrykk på mellom 0 og 20,5 bar (300 psi) uten å måtte kobles fra systemet. Andre størrelser er tilgjengelige.
  • Forbedrer grunnlinjestabiliteten
  • Lavt dødvolum
  • Biokompatibel