Væske-væsleekstraksjon, Extrelut® NT
Leverandør: Merck
1.15092.1000 1.15093.0001 1.15094.0001 1.15095.0001 1.15096.0001
1.15092.1000EA 4180 NOK
1.15092.1000 1.15093.0001 1.15094.0001 1.15095.0001 1.15096.0001
Væske-væsleekstraksjon, Extrelut® NT
Kromatografikolonner
Extrelut® NT er spesialbehandlet, inert, vid-poret kiselgur med høyt porevolum. Den er blitt brukt effektivt i klinisk kjemi og toksikologi for prøveklargjøring av urin, blod, plasma og andre biologiske matrikser. Andre bruksområder omfatter miljøanalyser og sedimentanalyser, for eksempel analyser av industrivann, husholdningsvann og spillvann. Extrelut® NT leveres enten forhånds-pakket i kolonner eller som en løs sorbent. Overflateegenskapene gjør at den kan fungere som støtte for væske-væskeekstraksjon av lipofile stoffer i stedet for å bruke en skilletrakt. Når det tilføres en vannholdigMore Product Information