Allihn kondensatorer med standard jordforbindelser
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05223302 05223303 05223304 05223403 05223404 05223504 05223201 05223202 05223204 05223301 05223203
201-1687EA 2075 NOK
201-1687 201-1688 201-0360 201-1689 201-3341 LENZ05223504 201-1686 201-1685 LENZ05223204 LENZ05223301 LENZ05223203
Allihn kondensatorer med standard jordforbindelser
Kondensator
DURAN®, borosilikatglass.
  • Meget god kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturmotstand
  • Minimal termisk ekspansjon gir relativt høy motstand mot temperaturendringer
For kondensering av damper. Med fem 'kuler' (opptil 250 mm jakkelengde) eller åtte 'kuler' (for 400 mm jakkelengde), samt standard slipt skjøtkjegle og hylse. Vanntilkobling via glass oliven.
Compliant with DIN 12581 or supplementary DIN
Sertifiseringer: Samsvar med DIN 12581 eller supplerende DIN