Dimroth-kjøler med NS-slip
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05240201 05240302 05240303 05240304 05240404 05240202 05240301 05240406 05240306
201-3331EA 1900 NOK
201-3331 201-0362 201-0363 201-3332 201-3333 LENZ05240202 LENZ05240301 LENZ05240406 LENZ05240306
Dimroth-kjøler med NS-slip
Kondensator
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Spiralkjøler med indre kjøling iflg. Dimroth. Med kjerne og hylse. Vannforsyning via glassolive med en ytre diameter på 8 mm.