Kondensator med kjølespiral og kappe, med standard slipte skjøter
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05250214 05250314 05250414 05250211 05250313 05250514
201-1681EA 2625 NOK
201-1681 201-1682 201-1683 LENZ05250211 LENZ05250313 LENZ05250514
Kondensator med kjølespiral og kappe, med standard slipte skjøter
Kondensator
DURAN®, borosilikat 3,3 glass, klar.
  • Meget god kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturmotstand
  • Minimal termisk ekspansjon, noe som gir relativt høy motstand mot temperaturendringer
Ekstra kjøleflate for kondensering av svært flyktige damper. Kjølespiral og kjølekappe, med standard jordkjegle og stikkontakt. Vann tilføres gjennom plastkoblinger med 8 mm utvendig diameter og GL 14-gjengede skjøter.
DIN 12593
Sertifiseringer: DIN 12593