Allihn kondensatorer med standard jordforbindelser
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05223211 05223314 05223414 05223413 05223213 05223212 05223214 05223311 05223312 05223313 05223514
201-1677EA 1725 NOK
201-1677 201-1678 201-1679 201-0361 201-1071 201-1168 201-1072 201-1073 201-1169 201-1074 LENZ05223514
Allihn kondensatorer med standard jordforbindelser
Kondensator
DURAN®, borosilikatglass 3.3.
  • Meget god kjemikaliebestandighet
  • Høy temperaturmotstand
  • Minimal termisk ekspansjon gir relativt høy motstand mot temperaturendringer
For kondensering av damper. Med kjerne og jakke. Vann tilføres gjennom plastkoblinger med 8 mm utvendig diameter og GL 14 gjengeforbindelser.
201-1168 and 201-1678 according to DIN 12581
Sertifiseringer: 201-1168 og 201-1678 i henhold til DIN 12581