Lokk GL-gjenge med senterhull, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
292270508 292270602 292270902 292271007 292270808
201-1921EA 51 NOK
201-1921 201-1922 201-1923 201-1925 201-1924
Lokk GL-gjenge med senterhull, DURAN®
Lokk Flaskelokk
PBT, rød uten pakning.
  • For DIN GL-gjenger
  • Varmebestandig opptil 180 °C
  • Kan autoklaveres
Med hull i midten.