Slangeskjøt, rett
Leverandør: Brand
152505 152510 152605 152615
229-3241EA 555 NOK
229-3241 229-3242 229-3251 229-3255
Slangeskjøt, rett
Fittings og kontakter
PP eller HDPE, klar.
  • God mekanisk og kjemisk resistens
  • PP-slangekobling gir svært god termisk bestandighet
  • HDPE-slangekobling gir god termisk bestandighet
Med koniske ender. For sammenkobling av slanger med forskjellige diametre.